missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PPP2R5E Antibody (SR4281), Novus Biologicals™

Código de producto. 30041684 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30041684 100 μL 100 microlitros
30041571 50 μL 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30041684

Marca: Novus Biologicals™ NBP327832100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PPP2R5E Monoclonal antibody specifically detects PPP2R5E in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPP2R5E
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR4281
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol
Alias de gen epsilon isoform of regulatory subunit B56, protein phosphatase 2A, PP2A B subunit isoform B56-epsilon, PP2A B subunit isoform B'-epsilon, PP2A B subunit isoform PR61-epsilon, PP2A B subunit isoform R5-epsilon, PP2A, B subunit, B' epsilon, PP2A, B subunit, B56 epsilon, PP2A, B subunit, PR61 epsilon, PP2A, B subunit, R5 epsilon, protein phosphatase 2, regulatory subunit B (B56), epsilon isoform, protein phosphatase 2, regulatory subunit B', epsilon isoform, serine/threonine protein phosphatase 2A, 56 kDa regulatory subunit, epsilon, serine/threonine-protein phosphatase 2A 56 kDa regulatory subunit epsilonisoform
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human PPP2R5E (Uniprot #: Q16537)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5529
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.