Learn More
Abnova™ PPP2R5D (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16169461
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16169461 10 μg 10 microgramos
16179461 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16169461
Marca: Abnova™ H00005528P01.10ug
Human PPP2R5D full-length ORF ( AAH01095, 1 a.a. - 602 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MPYKLKKEKEPPKVAKCTAKPSSSGKDGGGENTEEAQPQPQPQPQPQAQSQPPSSNKRPSNSTPPPTQLSKIKYSGGPQIVKKERRQSSSRFNLSKNRELQKLPALKDSPTQEREELFIQKLRQCCVLFDFVSDPLSDLKFKEVKRAGLNEMVEYITHSRDVVTEAIYPEAVTMFSVNLFRTLPPSSNPTGAEFDPEEDEPTLEAAWPHLQLVYEFFLRFLESPDFQPNIAKKYIDQKFVLALLDLFDSEDPRERDFLKTILHRIYGKFLGLRAYIRRQINHIFYRFIYETEHHNGIAELLEILGSIINGFALPLKEEHKMFLIRVLLPLHKVKSLSVYHPQLAYCVVQFLEKESSLTEPVIVGLLKFWPKTHSPKEVMFLNELEEILDVIEPSEFSKVMEPLFRQLAKCVSSPHFQVAERALYYWNNEYIMSLISDNAARVLPIMFPALYRNSKSHWNKTIHGLIYNALKLFMEMNQKLFDDCTQQYKAEKQKGRFRMKEREEMWQKIEELARLNPQYPMFRAPPPLPPVYSMETETPTAEDIQLLKRTVETEAVQMLKDIKKEKVLLRRKSELPQDVYTIKALEAHKRAEEFLTASQEAL
Especificaciones
Número de acceso AAH01095
ID de gen (Entrez) 5528
Nombre protein phosphatase 2, regulatory subunit B', delta isoform
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen B56D, MGC2134, MGC8949
Símbolo de gen PPP2R5D
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer