Learn More
PPP2R2C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PPP2R2C |
|---|---|
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16890624
|
Proteintech
12747-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16880624
|
Proteintech
12747-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The B regulatory subunit might modulate substrate selectivity and catalytic activity, and also might direct the localization of the catalytic enzyme to a particular subcellular compartment.Especificaciones
| PPP2R2C | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| P97888, Q8BG02, Q9Y2T4 | |
| 117256, 269643, 5522 | |
| PPP2R2C Fusion Protein Ag3470 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PPP2R2C |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| B55 GAMMA, IMYPNO, IMYPNO1, PP2A subunit B isoform gamma, PPP2R2C, PR52, PR55G | |
| PPP2R2C | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |