Learn More
PPP2R2C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16890624 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16890624 20 μL 20 microlitros
16880624 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16890624
Marca: Proteintech 127471AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The B regulatory subunit might modulate substrate selectivity and catalytic activity, and also might direct the localization of the catalytic enzyme to a particular subcellular compartment.
Especificaciones
Antígeno PPP2R2C
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PPP2R2C
N.º de referencia del gen P97888, Q8BG02, Q9Y2T4
Alias de gen B55 GAMMA, IMYPNO, IMYPNO1, PP2A subunit B isoform gamma, PPP2R2C, PR52, PR55G
Símbolos de los genes PPP2R2C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PPP2R2C Fusion Protein Ag3470
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117256, 269643, 5522
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG