missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPP1R18 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18163163 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18163163 0.1 mL 0.10 ml
18431542 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18163163

Marca: Novus Biologicals NBP230930

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PPP1R18 Polyclonal specifically detects PPP1R18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIAA1949
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q6NYC8
Alias de gen HKMT1098, phostensin, PPP1R18, Protein Phosphatase 1 F-Actin Cytoskeleton Targeting Subunit, Protein Phosphatase 1 F-Actin Cytoskeleton-Targeting Subunit, Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 18, Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 18
Símbolos de los genes PPP1R18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PKGRESREERLSPRETRERRLGIGGAQELSLRPLEARDWRQSPGEVGDRSSRLSEAWKWRLSPGETPERSLRLAESREQSPRR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170954
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.