missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPM1E Antibody (SR2281), Novus Biologicals™

Código de producto. 18690785 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18690785 100 μg 100 microlitros
18601324 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18690785

Marca: Novus Biologicals NBP322493100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PPM1E Monoclonal antibody specifically detects PPM1E in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPM1E
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SR2281
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase phosphatase N, CAMKN, CaMKP-N, caMKP-nucleus, DKFZp781F1422, KIAA1072, nuclear calmodulin-dependent protein kinase phosphatase, partner of PIX 1, partner of PIXA, partner of PIX-alpha, POPX1, PP2CH, protein phosphatase 1E, protein phosphatase 1E (PP2C domain containing), protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent, 1E
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human PPM1E (Uniprot #: Q8WY54)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22843
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.