missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPM1E Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18493801 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18493801 25 μL 25 microlitros
18236967 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18493801

Marca: Novus Biologicals NBP18665025ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PPM1E Polyclonal specifically detects PPM1E in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPM1E
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase phosphatase N, CAMKN, CaMKP-N, caMKP-nucleus, DKFZp781F1422, KIAA1072, nuclear calmodulin-dependent protein kinase phosphatase, partner of PIX 1, partner of PIXA, partner of PIX-alpha, POPX1, PP2CH, protein phosphatase 1E, protein phosphatase 1E (PP2C domain containing), protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent, 1E
Símbolos de los genes PPM1E
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TVIVVFLRDMNKAVNVSEESDWTENSFQGGQEDGGDDKENHGECKRPWPQHQCSAPADLGYDGRVDSFTDRTSLSPGSQINVLE
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22843
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.