Learn More
Abnova™ PPM1A (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16109411
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16109411
Marca: Abnova™ H00005494P01.10ug
Human PPM1A full-length ORF ( AAH26691, 1 a.a. - 382 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MGAFLDKPKMEKHNAQGQGNGLRYGLSSMQGWRVEMEDAHTAVIGLPSGLESWSFFAVYDGHAGSQVAKYCCEHLLDHITNNQDFKGSAGAPSVENVKNGIRTGFLEIDEHMRVMSEKKHGADRSGSTAVGVLISPQHTYFINCGDSRGLLCRNRKVHFFTQDHKPSNPLEKERIQNAGGSVMIQRVNGSLAVSRALGDFDYKCVHGKGPTEQLVSPEPEVHDIERSEEDDQFIILACDGIWDVMGNEELCDFVRSRLEVTDDLEKVCNEVVDTCLYKGSRDNMSVILICFPNAPKVSPEAVKKEAELDKYLECRVEEIIKKQGEGVPDLVHVMRTLASENIPSLPPGGELASKRNVIEAVYNRLNPYKNDDTDSTSTDDMW
Especificaciones
Número de acceso AAH26691
ID de gen (Entrez) 5494
Nombre protein phosphatase 1A (formerly 2C), magnesium-dependent, alpha isoform
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen FLJ42306, MGC9201, PP2C-ALPHA, PP2CA
Símbolo de gen PPM1A
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer