missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPIL1 Antibody (003), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18205726 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18205726 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18205726

Marca: Novus Biologicals NBP290270AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PPIL1 Monoclonal specifically detects PPIL1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPIL1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 3
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CYPL1cyclophilin-related gene 1, EC 5.2.1.8, hCyPX, MGC678, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 1, peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 1, PPIase, Rotamase PPIL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human PPIL1 (Q9Y3C6; Met1-Gly166).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51645
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.