missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPIG Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18017507 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18017507 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18017507 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298654DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PPIG Polyclonal specifically detects PPIG in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPIG
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CARS-cyclophilin, CARS-CypPPIase G, CASP10, Clk-associating RS-cyclophilin, Cyclophilin G, CYP, EC 5.2.1.8, MGC133241, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase G, Peptidyl-prolyl isomerase G, peptidylprolyl isomerase G (cyclophilin G), peptidyl-prolyl isomerase G (cyclophilin G), Rotamase G, SCAF10, SR-cyclophilin, SRcyp, SR-cyp, SR-related CTD-associated factor 10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PPIG fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9360
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.