missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPAR delta/NR1C2 Antibody - N-terminal, Novus Biologicals™

Código de producto. 18231093 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18231093 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18231093

Marca: Novus Biologicals NB600637

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

PPAR delta/NR1C2 Polyclonal specifically detects PPAR delta/NR1C2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPAR delta/NR1C2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA 1:30000-1:70000, Immunohistochemistry 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P35396
Alias de gen FAAR, MGC3931, NR1C2PPAR-delta, NUC1PPAR-beta, NUCI, NUCII, Nuclear hormone receptor 1, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 2, peroxisome proliferative activated receptor, delta, Peroxisome proliferator-activated receptor beta, peroxisome proliferator-activated receptor delta, PPARB
Símbolos de los genes PPARD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PPAR delta/NR1C2 Antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to amino acids near the amino terminus of mouse PPAR delta/NR1C2. (Uniprot: P35396)
Peso molecular del antígeno 49.71 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5467
Especificidad de la prueba No reactivity is expected against other subtypes of PPAR.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C short term. Aliquot and store at -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.