Learn More
PPAR alpha/NR1C1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18214991 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18214991 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18214991
Marca: Novus Biologicals NB600636APC
Rabbit Polyclonal Antibody
PPAR alpha/NR1C1 Polyclonal specifically detects PPAR alpha/NR1C1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PPAR alpha/NR1C1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen alpha, hPPAR, NR1C1MGC2237, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 1, peroxisome proliferator-activated receptor alpha, PPARalpha, PPAR-alpha, PPARMGC2452
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PPAR alpha/NR1C1 Antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to a N-Terminal region near amino acids 1-25 of mouse PPAR alpha/NR1C1. (Uniprot: P23204)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5465
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.