Descripción
PPAR alpha/NR1C1 Polyclonal specifically detects PPAR alpha/NR1C1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PPAR alpha/NR1C1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | alpha, hPPAR, NR1C1MGC2237, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 1, peroxisome proliferator-activated receptor alpha, PPARalpha, PPAR-alpha, PPARMGC2452 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | PPAR alpha/NR1C1 Antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to a N-Terminal region near amino acids 1-25 of mouse PPAR alpha/NR1C1. (Uniprot: P23204) |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?