Learn More
PPAPDC2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PPAPDC2 |
|---|---|
| Concentración | 0.4 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16884745
|
Proteintech
26234-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16874745
|
Proteintech
26234-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PPAPDC2 is a phosphatase that dephosphorylates Presqualene diphosphate (PSDP) into presqualene monophosphate (PSMP), suggesting that it may have important role in innate immunity. PSDP is a bioactive lipid that rapidly remodels to PSMP upon cell activation. PPAPDC2 displays diphosphate phosphatase activity with a substrate preference for PSDP > FDP > phosphatidic acid. PPAPDC2 activity is independent of Mg2+ and has been identified in activated human neutrophil (PMN) extracts. It is widely expressed in human tissues. Recent studies shows PPAPDC2 is a functional isoprenoid diphosphate phosphatase.Especificaciones
| PPAPDC2 | |
| Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q8IY26 | |
| 403313 | |
| PPAPDC2 Fusion Protein Ag23856 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PLPP6 |
| 0.4 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| PPAPDC2, PSDP | |
| PLPP6 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |