missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPAPDC2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16874745 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16874745 150 μL 150 microlitros
16884745 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16874745 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 262341AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PPAPDC2 is a phosphatase that dephosphorylates Presqualene diphosphate (PSDP) into presqualene monophosphate (PSMP), suggesting that it may have important role in innate immunity. PSDP is a bioactive lipid that rapidly remodels to PSMP upon cell activation. PPAPDC2 displays diphosphate phosphatase activity with a substrate preference for PSDP > FDP > phosphatidic acid. PPAPDC2 activity is independent of Mg2+ and has been identified in activated human neutrophil (PMN) extracts. It is widely expressed in human tissues. Recent studies shows PPAPDC2 is a functional isoprenoid diphosphate phosphatase.

Especificaciones

Antígeno PPAPDC2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PLPP6
N.º de referencia del gen Q8IY26
Alias de gen PPAPDC2, PSDP
Símbolos de los genes PLPP6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PPAPDC2 Fusion Protein Ag23856
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 403313
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.