missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPAPDC1B/DPPL1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18519873 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18519873 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18519873 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176244PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PPAPDC1B/DPPL1 Polyclonal antibody specifically detects PPAPDC1B/DPPL1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPAPDC1B/DPPL1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS
Alias de gen diacylglycerol pyrophosphate like 1, DPPL1, EC 3.1.3.4, HTPAPphosphatidate phosphatase PPAPDC1B, phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 1B, Phosphatidic acid phosphatase type 2 domain-containing protein 1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human PPAPDC1B. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of PPAPDC1B. Amino Acid Squence: LYRNPYVEAEYFPT
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84513
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.