Learn More
PPAN Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Especificaciones
| Antígeno | PPAN |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18679940
|
Novus Biologicals
NBP2-93075-0.02ml |
0.02 mL |
190.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18636961
|
Novus Biologicals
NBP2-93075-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.01 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PPAN Polyclonal antibody specifically detects PPAN in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| PPAN | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| GPCR, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 56342 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| Brix domain-containing protein 3, homolog of S. cerevisiae SSF1, MGC14226, MGC45852, peter pan (Drosophila) homolog, Peter Pan homolog, peter pan homolog (Drosophila), second-step splicing factor 1, SSF, Ssf-1, SSF1BXDC3SSF-1, SSF2, suppressor of sterile four 1, suppressor of SWI4 1 homolog | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human PPAN (NP_064615.3). MGQSGRSRHQKRARAQAQLRNLEAYAANPHSFVFTRGCTGRNIRQLSLDVRRVMEPLTASRLQVRKKNSLKDCVAVAGPLGVTHFLILSKTETNVYFKLMRLPGGPTLTFQVKKYSLVRDVVSSLRRHRMHEQQFAHPPLLVLNSFGPHGMHVKLMATMFQNLFPSINVHKVNLNTIKRCLLIDYNPDSQELDFRHYSIKVVPVGASRGMKKLLQEKFPNMSRLQDISELLATGAGLSESEAEPDGDHNITELPQAVAGRGNMRAQQSAVRLTEIGPRMTLQLIKVQEGVGEGKVMFHSF | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |