missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PP5 Antibody (2E11), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200081211 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18262531 100 μg 100 microgramos
18624107 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18262531

Marca: Novus Biologicals NBP259307

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PP5 Monoclonal specifically detects PP5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PP5
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 200000000000
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Formulación PBS pH7.4, 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.1.3.16, PP5FLJ36922, PPP5, PPT, PP-T, protein phosphatase 5, catalytic subunit, Protein phosphatase T, Serine/Threonine phosphatase, serine/threonine-protein phosphatase 5
Símbolos de los genes PPP5C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human PP5 protein
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5536
Especificidad de la prueba Detects 58kDa.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.