missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PP2C alpha/PPM1A Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18659351 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. unitSize
18659351 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18659351

Marca: Novus Biologicals NBP298253PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PP2C alpha/PPM1A Polyclonal antibody specifically detects PP2C alpha/PPM1A in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.