missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PP1 alpha/PPP1A Antibody (OTI6E5), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30035514 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30035514 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30035514 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273542APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PP1 alpha/PPP1A Monoclonal antibody specifically detects PP1 alpha/PPP1A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PP1 alpha/PPP1A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6E5
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.1.3.16, PP1alpha, PP-1AMGC15877, PPP1AMGC1674, protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isozyme, serine/threonine protein phosphatase PP1-alpha 1 catalytic subunit, serine/threonine-protein phosphatase PP1-alpha catalytic subunit
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PPP1CA(NP_001008709) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5499
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.