missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PP1 alpha/PPP1A Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18680506 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18680506 25 μL 25 microlitros
18797823 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18680506

Marca: Novus Biologicals NBP23855925ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PP1 alpha/PPP1A Polyclonal specifically detects PP1 alpha/PPP1A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PP1 alpha/PPP1A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P62136
Alias de gen EC 3.1.3.16, PP1alpha, PP-1AMGC15877, PPP1AMGC1674, protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isozyme, serine/threonine protein phosphatase PP1-alpha 1 catalytic subunit, serine/threonine-protein phosphatase PP1-alpha catalytic subunit
Símbolos de los genes PPP1CA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: QILKPADKNKGKYGQFSGLNPGGRPIT
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5499
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.