Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Sampler 25mm Diameter
Extensively used throughout the pharmaceutical, chemical and food industries around the world. Sampling Systems™ PowderThief Sampler 25mm Diameter is suitable for sampling free flowing powders and granules.
391.00€ - 449.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Muestreador de polvo |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316) |
Material del mango | Acero inoxidable (316) |
Diámetro (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15809201
|
Sampling Systems™
1030C-600 |
600 mm |
391.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15889191
|
Sampling Systems™
1030C-1000 |
1000 mm |
417.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15899191
|
Sampling Systems™
1030C-1500 |
1500 mm |
449.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Made from high quality 316L stainless steel
- Wide range of sample sizes
- Wide range of sampler lengths
- Easy to use
- A range of tips are available so that a single sampler can be used to accurately sample a range of different volumes
Especificaciones
Muestreador de polvo | |
Acero inoxidable (316) | |
Acero inoxidable (316) | |
25 mm |