missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POU4F3 Antibody (OTI4C5), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18149286 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18149286 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18149286

Proveedor: Novus Biologicals NBP273541H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

POU4F3 Monoclonal specifically detects POU4F3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POU4F3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C5
Conjugado HRP
Dilución Western Blot
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen brain-3C, Brain-specific homeobox/POU domain protein 3C, BRN3.1, Brn-3C, BRN3Cbrn-3C, DFNA15, MGC138412, POU class 4 homeobox 3, POU domain class 4, transcription factor 3, POU domain, class 4, transcription factor 3
Símbolos de los genes POU4F3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 179-338 of human POU4F3 (NP_002691) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Neuroscience, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5459.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.