Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de prueba cualitativa de almidón con yoduro de potasio
Código de producto. p-8604005 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Formato:
Bobina
Tira
Dimensiones (L x An):
50 m x 7 mm
70 x 20 mm
Método de prueba:
Pruebas de puntos
Sumergir
Tamaño de la unidad:
5 metros
paquete de 200
Código de producto. Formato Dimensiones (L x An) Método de prueba unitSize
11356544 Bobina 50 m x 7 mm Sumergir 5 metros
10358121 Tira 70 x 20 mm Pruebas de puntos paquete de 200
2 options
Código de producto. 11356544
Marca: Macherey-Nagel™ 90754
Permite la detección rápida y fácil de oxidantes fuertes como el nitrito y el cloro libre. El papel de prueba cualitativa de almidón con yoduro de potasio Macherey-Nagel™ también se utiliza para controlar las reacciones de diazotización. El papel de almidón con yoduro de potasio está disponible en dos formatos: rollo de 5 m o tiras reactivas de 70 x 20 mm.
El nitrito o el cloro libre oxidan el yoduro de potasio para formar yoduro elemental. El yoduro reacciona con el almidón y forman un complejo azul-violeta. Para detectar oxidantes gaseosos, el papel se humedece con agua destilada y, a continuación, se expone al gas en cuestión. MN ofrece dos versiones diferentes de papel de almidón con yoduro de potasio:
  • Rollo de papel reactivo 816 N (5 m × 7 mm): para elegir la longitud de papel reactivo que se necesite, simplemente rasgue el papel; especialmente adecuado para sumergirlo en soluciones
  • Tiras de papel reactivas 616 T (2 × 7 cm): los prácticos papeles individuales son especialmente útiles para pruebas de puntos; 200 tiras por tubo
Especificaciones
Indicador de color De blanco a azul/violeta
Formato Bobina
Para utilizar con (aplicación) Determinación de nitritos y cloro libre
Cantidad 1 unidad
temp Límite de sensibilidad: 1 mg/l de NO2/sin Cl2
Método de prueba Sumergir
Tiempo de prueba Inmediato
Tipo Papel de prueba cualitativa
Dimensiones (L x An) 50 m x 7 mm
Longitud (métrico) 5 m
Anchura (métrico) 7 mm