Learn More
Solución de hidróxido de potasio, 45 %, para HPLC, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15680680 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
4 x 25 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
paquete de 4
15680680 500 mL 500 ml
15698290 25 mL 25 ml
15670680 4 x 25 mL paquete de 4
15660680 100 mL 100 ml
4 options
Código de producto. 15680680
Marca: Honeywell-Fluka 03564500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Para HPLC, ∼45 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hydroxide Solution
Fórmula lineal KOH
Concentración 45%
Número UN 1814
Densidad 1.450g/mL at 20°C
Cantidad 500 mL
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium hydroxide