Learn More
Solución de hidróxido de potasio, 0,0100 N, Fisher Chemical™
Código de producto. 12903294 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12903294 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12903294
Marca: Fisher Chemical RP 348 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Concentración 0.0100N
Cantidad 1000 mL
Forma física Líquido