Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Potassium hydroxide |
| Fórmula lineal | KOH |
| Número UN | UN1813 |
| Cantidad | 25 kg |
| Nombre IUPAC | hidróxido de potasio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 56.11 |
| Porcentaje de pureza | ≥86% (T) |
| Presión de vapor | 1 mmHg (719°C) |