Learn More
Pastillas de hidróxido de potasio, 85 %, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10335870 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Envase:
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10335870 5 kg Polietileno de alta densidad (HPDE) 5 Kg
1 options
Código de producto. 10335870
Marca: JT Baker 0385.5000
Reactivo farmacéutico de alta calidad para su uso industrial especializado y en laboratorio.
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Specifica
Nombre del producto químico o material Potassium Hydroxide
Color Blanco
Punto de ebullición 1327°C
CAS 1310-58-3
Punto de fusión 360°C
Fórmula molecular HKO
Número MDL MFCD00003553
Densidad 2.04g/cm3 at 20°C
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Información de solubilidad 1120g/L H2O
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 5 kg
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Peso molecular (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥85%
Grado BAKER ANALYZED
Olor Odorless
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma física Sólido, pastillas
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consigli di prudenza
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.