Learn More
Hidrato de hidróxido de potasio, TraceSELECT™, ≥99,995 % (base de metales), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15635970 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. 15635970
Marca: Honeywell-Fluka 6037125G
Solicitar formato a granel o personalizado
TraceSELECT™, para el análisis de trazas, ≥ 99,995% (base metálica)
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 13.5
Punto de ebullición 1320°C
Punto de fusión 361°C
Fórmula molecular HKO
Número MDL MFCD00003553
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Información de solubilidad 1120g/L
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 25 g
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Peso molecular (g/mol) 56.11
Porcentaje de pureza ≥99.995% (metals basis)
Envase Frasco de polietileno
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium hydroxide,hydrate