Learn More
Hidróxido de potasio en etanol, 0,5 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10138250 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10138250 2.5 L Vidrio 2.50 litro
1 options
Código de producto. 10138250
Marca: JT Baker 7131.2500
La solución volumétrica de alta calidad está lista para su uso en laboratorios y aplicaciones industriales especializadas.
  • Estandarizado potenciométricamente contra un material de referencia de la norma NIST, hidrogenoftalato de potasio
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hydroxide
Color Rojo
Punto de ebullición 78°C
CAS 1310-58-3, 64-17-5
% mín. CAS 0.025
Punto de fusión 0°C
% máx. CAS 0.1, <100%
Notas de grado de pureza Standardized potentiometrically against a NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phtalate
Fórmula molecular HKO
Concentración 0.4975 - 0.5025mol/L KOH
Número MDL MFCD00003553
Densidad 0.9g/cm3 at 20°C
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Información de solubilidad Fully miscible in water
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 2.5 L
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Límite de explosión 3.5 - 15.0 Vol %
Peso molecular (g/mol) 56.11
Temperatura de inflamación 11°C
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
Grado BAKER ANALYZED
Normalidad 0.5N
Olor Alcohol-like
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.