Learn More
Concentrado de hidróxido de potasio, para solución estándar de 1 l, 1,0 M de KOH (1,0N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15675210 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15675210 1 Pc. cada uno
15685210 6 x 1 Ea. paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15675210 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 380731EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Para solución estándar de 1 l, 1,0 M de KOH (1,0N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide concentrate
Fórmula lineal KOH
Número UN UN1814
Cantidad 1 Pc.
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
Envase Ampolla
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide