Learn More
Hidróxido de potasio, BAKER, J.T.Baker™
Código de producto. 10070370 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Envase:
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10070370 5 kg Polietileno de alta densidad (HPDE) 5 Kg
1 options
Código de producto. 10070370
Marca: JT Baker 0224.5000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para uso en laboratorio, síntesis orgánica e investigación rutinaria.
Un grado de productos químicos para la investigación rutinaria generalmente controlada por criterios físicos y a menudo por ensayo (por GC).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hydroxide
Color Blanco
Punto de ebullición 1327°C
CAS 1310-58-3
Punto de fusión 360°C
Fórmula molecular HKO
Número MDL MFCD00003553
Densidad 2.04g/cm3 at 20°C
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Información de solubilidad In Water: 1120g/L
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 5 kg
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Peso molecular (g/mol) 56.11
Temperatura de inflamación 189°C
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥85.0%
Grado BAKER
Identificación Passes test
Olor Odorless
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma física Sólido, pastillas