Learn More
Hidróxido de potasio, 0,5 N, Chem Lab™
Código de producto. 11943193
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Concentración:
28.055 g KOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)
28.06 g KOH/l CH3OH = 0.5 N (±0.001/20°C)
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
11943193 1 L 28.06 g KOH/l CH3OH = 0.5 N (±0.001/20°C) 1 LT
11943173 1 L 28.055 g KOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C) 1 litro
2 options
Código de producto. 11943193
Marca: Chem-Lab CL05.1130.1000
Especificaciones
pH >13
Color Colorless
Concentración 28.06 g KOH/l CH3OH = 0.5 N (±0.001/20°C)
Densidad 0.85g/mL
Información de solubilidad Soluble in Water
Cantidad 1 L
Olor Alcoholic
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide 0.5 mol/l in Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium hydroxide,Methanol