Learn More
Solución de hidróxido de potasio, 0,1 M, Chem-Lab
Código de producto. 11913173
Change view
Click to view available options
Disolvente o matriz:
Ethanol
IPA (2-Propanol)
Water
pH:
13
14
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Disolvente o matriz pH unitSize
11913173 Water 13 1 litro
11903193 Ethanol 14 1 litro
11983193 IPA (2-Propanol) 13 1 litro
3 options
Código de producto. 11913173
Marca: Chem-Lab CL05.1105.1000
Se utiliza como titulador en el análisis volumétrico. La solución de hidróxido de potasio, 0,1 M, Chem-Lab es un reactivo de laboratorio que tiene 5,612 g de KOH por 1 l de disolvente. Tiene una naturaleza muy ácida y es altamente corrosiva cuando se manipula. Se pueden seleccionar disolventes de alcohol o matriz de agua.
La solución de hidróxido de potasio es un conductor eficaz. Asimismo, las soluciones alcohólicas son altamente inflamables. Se utiliza en la producción de otros compuestos de potasio y como electrolito en pilas alcalinas, como las utilizadas en los mandos a distancia del televisor. Se utiliza en la fabricación de jabones líquidos y en la producción de biodiésel. También se puede utilizar en agentes desinfectantes para superficies que resistan la corrosión de KOH, en la cremación química y para identificar algunas especies de hongos.
CAS 1310-58-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
pH 13
Color Colorless
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Concentración 5.612g KOH/1L solvent
Densidad 1.01g/mL
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Información de solubilidad Soluble in Water
Cantidad 1 L
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
Normalidad 0.1 N (±0.0002/20°C)
Olor Odorless
Disolvente o matriz Water
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potasio hidróxido 0.1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: KOH/H2O