missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium chromate solution, Volumetric, 1/30 M K2CrO4 (0.1N), Honeywell Fluka™
Volumetric, 1/30 M K2CrO4 (0.1N)
140.68€ - 609.99€
Identificadores de productos químicos
CAS | 7789-00-6 |
---|---|
Fórmula molecular | CrK2O4 |
Peso molecular (g/mol) | 194.19 |
Número MDL | MFCD00011368 |
Clave InChI | XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687 |
PubChem CID | 24597 |
ChEBI | CHEBI:75249 |
SMILES | [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15614830
|
Honeywell-Fluka
35157-1L |
1 L |
140.68€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15624830
|
Honeywell-Fluka
35157-6X1L |
6 x 1 L | |||||||
Descripción
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Identificadores de productos químicos
7789-00-6 | |
194.19 | |
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N | |
24597 | |
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O |
CrK2O4 | |
MFCD00011368 | |
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687 | |
CHEBI:75249 |
Especificaciones
Potassium chromate solution | |
CrK2O4 | |
MFCD00011368 | |
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687 | |
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O | |
194.19 | |
CHEBI:75249 | |
Frasco de vidrio |
7789-00-6 | |
K2CrO4 | |
UN3082 | |
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N | |
dipotasio; dioxido(dioxo)cromo | |
24597 | |
194.19g/mol |
Seguridad y manipulación
P201-P273-P280-P308 + P313-P333 + P313-P391