Learn More
Carbonato de potasio sesquihidrato, ACS, 98,5-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Para la fabricación de jabones, pigmentos, tinta de impresión
35.90€ - 69.90€
CAS | 6381-79-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6K4O9 |
Peso molecular (g/mol) | 330.45 |
Número MDL | MFCD00149925 |
Clave InChI | WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J |
Nombre IUPAC | tetrapotassium trihydrate dicarbonate |
SMILES | O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11391568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010981.22 |
100 g |
35.90€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11301578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010981.36 |
500 g |
69.90€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potassium carbonate sesquihydrate is used for manufacturing of soaps, pigments, printing ink, glass, pottery, other potassium salts and as an analytical lab reagent. It is also useful as a reagent for removing carbon dioxide from ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Fabricación de jabones, pigmentos, tinta de impresión, vidrio, alfarería, otras sales de potasio, como reactivo analítico de laboratorio
6381-79-9 | |
330.45 | |
WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
C2H6K4O9 | |
MFCD00149925 | |
tetrapotassium trihydrate dicarbonate |
Especificaciones
Potassium carbonate sesquihydrate | |
cristalino/a/s | |
C2H6K4O9 | |
14,7670 | |
WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J | |
tetrapotassium trihydrate dicarbonate | |
165.23 (138.21 Anhydrous) | |
ACS | |
Hygroscopic |
6381-79-9 | |
98.5-101.0% | |
MFCD00149925 | |
Soluble in water; Practically insoluble in alcohol | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O | |
330.45 | |
98.5 to 101.0% | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-529-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only