missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POT1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18224820 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18224820 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18224820 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500176AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

POT1 Polyclonal specifically detects POT1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9NUX5
Alias de gen DKFZp586D211, hPot1, POT1 protection of telomeres 1 homolog, POT1-like telomere end-binding protein, protection of telomeres 1 homolog (S. pombe), protection of telomeres protein 1
Símbolos de los genes POT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human POT1 protein sequence (between residues 200-300). [UniProt# Q9NUX5]
Peso molecular del antígeno 71.4 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25913
Especificidad de la prueba Human. Immunogen sequence has 95% homology to monkey, 82% homology to rat, and 72% homology to mouse.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.