Learn More
Gilson™ Gradilla de posiciones
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vial de 5 ml (12 x 75/100 mm)
Vial de 9 ml (13 x 100 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Técnica de purificación HPLC
- Gradillas para colectores de fracciones
Specifications
Specifications
| Descripción | Código 11 |
| Para utilizar con (equipo) | Vial de 9 ml (13 x 100 mm) |
| N.º de posiciones | 105 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction