Descripción
- Basta con presionar las cubiertas en la abertura del puerto hasta que la brida de la cubierta entre en contacto con el puerto del guante
- Diseño de una sola pieza con junta de neopreno para un ajuste perfecto
- Se adaptan a puertos de guantes con un diámetro externo de 20,3 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubierta para puertos de caja de guantes |
| Color | Negro |
| Estructura | una pieza |
| Para utilizar con (equipo) | Puertos para cajas de guantes de 20,3 cm (8 pulg) |