missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POP1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200059377 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18651648 25 μL 25 microlitros
18682547 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18651648

Marca: Novus Biologicals NBP26883725ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

POP1 Polyclonal antibody specifically detects POP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POP1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen EC 3.1.26.5, hPOP1, KIAA0061, MGC17365, processing of precursor 1, ribonuclease P/MRP subunit (S. cerevisiae), processing of precursors 1, ribonucleases P/MRP protein subunit POP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IPILLIQQPGKVTGEDRLGWGSGWDVLLPKGWGMAFWIPFIYRGVRVGGLKESAVHSQYKRSPNVPGDFPDCPAGMLFAEEQAKNLLEKYKRR
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10940
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.