Learn More
Applied Biosystems™ Polímero POP-7™, para 3500/SeqStudio™ Flex
La bolsa de muestras contiene polímero POP-7™ para los analizadores genéticos de las series 3500 y SeqStudio Flex. La matriz de separación POP-7™ está optimizada para secuenciación de lectura corta a larga y para análisis de fragmentos.
Brand: Applied Biosystems™ 4393714
510.69 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alert:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Includes: La bolsa contiene 960 muestras del polímero. Guarde la bolsa entre 2 y 8 °C hasta que esté lista para su uso. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta. Tenga en cuenta que las bolsas caducadas no se pueden utilizar en el instrumento.
Description
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en prácticos paquetes de bolsas fáciles de usar. La matriz de separación POP-7 está optimizada para secuenciación de lectura corta a larga y para análisis de fragmentos.Los polímeros POP recubren dinámicamente la pared capilar para controlar el flujo electroosmótico.Su calidad definitiva y consistencia uniforme eliminan las conjeturas y ayudan a garantizar la reproducibilidad.Los polímeros POP se han formulado específicamente para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido a una resolución y tiempo de actividad deseados.
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministra en paquetes de bolsas fáciles de usar con varios formatos de tamaño de muestra. La matriz de separación POP-7 está optimizada para secuenciación de lectura corta a larga y para análisis de fragmentos.
• Facilidad de uso: pre-formulados y en un sobre de un solo uso, que además de ahorrar tiempo también garantiza la fiabilidad y la uniformidad
• Incluyen etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID): Información importante fácil de rastrear como el número de lote, muestras restantes y fechas de caducidad (mostradas en el panel de software)
• Formulación sólida: formulado para aplicaciones de análisis de fragmentos y secuenciación
• Recargable: los capilares se pueden utilizar varias veces
Resultados reproducibles
Los polímeros POP recubren dinámicamente la pared capilar para controlar el flujo electroosmótico. Su calidad definitiva y consistencia uniforme eliminan las conjeturas y ayudan a garantizar la reproducibilidad. Los polímeros POP están específicamente formulados para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido con la resolución deseada y el tiempo de ejecución.
Muchas opciones
Los polímeros POP-7 son muy versátiles y están diseñados para una amplia gama de aplicaciones de secuenciación de lectura corta a larga, así como para análisis de fragmentos. Los polímeros POP-4 se han diseñado específicamente para aplicaciones HID⁄forenses, mientras que los polímeros POP-6 son la opción para ciertas aplicaciones de secuenciación (y análisis de fragmentos).
Para las bolsas parcialmente usadas que deben almacenarse, se recomienda una tapa (4412619) que se conecta a la abertura de colocación de la bolsa.
Order Info
Unidad
Specifications
960 Samples | |
Secuenciación de lectura larga, secuenciación de lectura corta, análisis de fragmentos (desnaturalización) | |
POP-7™ |
Para uso exclusivo en investigación