Learn More
POM121 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18076995 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18076995 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18076995
Marca: Novus Biologicals NBP219890
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
POM121 Polyclonal specifically detects POM121 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno POM121
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen Q96HA1
Alias de gen FLJ41820, MGC3792, nuclear envelope pore membrane protein POM 121, nuclear pore membrane protein 121 kDa, nucleoporin Nup121, NUP121, P145, POM121 membrane glycoprotein, POM121A
Símbolos de los genes POM121
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human POM121. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 128 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9883
Especificidad de la prueba Species reactivity based on sequence identity: Rat (81%).
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only