Learn More
Cytiva Válvula de motor de POM/FPM/caucho fluoro/polietileno/PFR/polipropileno
Tienda Cytiva ProductosDescripción
Hay disponibles dos series de válvulas manuales de baja presión, incluida la económica serie LV diseñada para sistemas de columna C (ver columnas C) y para otras aplicaciones a presiones de hasta 3 bar (0,3 MPa, 42 psi).
- Una gama de válvulas manuales y automatizadas para satisfacer una variedad de requisitos de rendimiento.
- Diseñadas para la biocompatibilidad y para proporcionar años de servicio fiable, cada una puede insertarse en la trayectoria del flujo sin causar mezclas innecesarias o dilución de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Presión de funcionamiento | 3bar |
| No. of Ports | 4 puertos |