Learn More
Fisherbrand™ Frascos de almacenamiento de poliestireno
Reduce el riesgo de contaminación cruzada con botellas de poliestireno estériles y desechables. Utilícelos con filtros para parte superior de frasco o como repuestos o receptáculos adicionales para las unidades de filtro. Excelentes como recipientes de almacenamiento de un solo uso.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.46600kg
Includes: Tapón de frasco con parte superior roscada estéril y envasado individualmente
Descripción
- Redondeado con asas moldeadas a mano
- Poliestireno
- Graduaciones moldeadas
- Estéril
Certifications
No pirógeno según norma USP No citotóxico entre lotes Esterilidad entre lotes
Especificaciones
Redondeado con asas moldeadas a mano | |
Estériles | |
1000 mL |
Poliestireno | |
Matraz receptor |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.