missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Comecta™ Bol de laboratorio de poliestireno
Marca: Comecta™ 5726004
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
100 paquete | |
Blanca | |
Poliestireno | |
3.8 mm |
5 ml | |
Recipiente | |
Para pesaje de alta precisión | |
54 x 31 mm |