Learn More
Polisorbato 80, vegetal, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. p-5391659 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
200 ml
Código de producto. 15508304
Marca: Avantor J.T.Baker 450004
CAS 9005-65-6
Fórmula molecular (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Peso molecular (g/mol) 604.82
Número MDL MFCD00082107
Clave InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
Nombre IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 80, Vegetable
Cantidad 200 mL
Temperatura de inflamación 148.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 1.08kg
Grado Multi-Compendial/NF