Learn More
Polisorbato 80, vegetal, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
200 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polysorbate 80, Vegetable |
| Cantidad | 1 L |
| Temperatura de inflamación | 148.00°C |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
| Gravedad específica | 1L = 1.08kg |
| Grado | Multi-Compendial/NF |