Learn More
Polisorbato 80, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 12615457 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septo
Tambor de acero
Tamaño de la unidad:
1 litro
19 litros
20 ml
200 ml
4 litros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12615457 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septo 1 litro
15469933 20 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 20 ml
10554683 200 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 200 ml
15528894 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 1 litro
15362724 4 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 4 litros
15538894 19 L Tambor de acero 19 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12615457 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 411712
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 9005-65-6
Fórmula molecular (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Peso molecular (g/mol) 604.82
Número MDL MFCD00082107
Clave InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
Nombre IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 80
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 148.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septo
Gravedad específica 1L = 1.08kg
Grado Multi-Compendial/NF