Learn More
Polisorbato 20, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. p-5391656 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tambor de acero
Tamaño de la unidad:
1 litro
19 litros
20 ml
4 litros
cada uno
Código de producto. 15528264
Marca: Avantor J.T.Baker 411602
Edge
CAS 9005-64-5
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD00165986
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 20
Cantidad 20 mL
Temperatura de inflamación 148.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 1.11kg
Nombre IUPAC Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
Grado Multi-Compendial/NF