Specifications
| Nombre del producto químico o material | Polysorbate 20 |
| Cantidad | 19 L |
| Temperatura de inflamación | 148.00°C |
| Envase | Tambor de acero |
| Gravedad específica | 1L = 1.11kg |
| Nombre IUPAC | Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo |
| Grado | Multi-Compendial/NF |