Learn More
Polisorbato 20, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 10381435 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tambor de acero
Tamaño de la unidad:
1 litro
19 litros
20 ml
4 litros
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10381435 200 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha cada uno
15528264 20 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 20 ml
15548264 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 1 litro
15538264 4 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 4 litros
15558264 19 L Tambor de acero 19 litros
5 options
Código de producto. 10381435
Marca: Avantor J.T.Baker 411604
CAS 9005-64-5
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD00165986
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 20
Cantidad 200 mL
Temperatura de inflamación 148.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 1.11kg
Nombre IUPAC Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
Grado Multi-Compendial/NF